Merck
574864
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide-17O2 solution
≥2% in H2O, ≥90 atom % 17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H217O2
分子量:
36.01
UNSPSCコード:
51473503
同位体純度
≥90 atom % 17O
濃度
≥2% in H2O
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
574864-BULK:
574864-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)