About This Item
化学式:
(13CH3)213CH13CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
123.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-Valine-13C5,15N is an isotopically labeled amino acid, wherein carbon and nitrogen atoms of L-valine are replaced by 13C5 and 15N isotopes. It can be used as an internal standard in the study of glucose metabolism and the quantitative determination of peptides.
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
600148-500MG:
600148-VAR:
600148-1G:
600148-250MG:
600148-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)