About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Cl2N2
CAS番号:
分子量:
163.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
mp
41.5-45.5 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
InChI Key
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.0 °F - closed cup
引火点(℃)
97.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
596728-BULK:
596728-25G:
596728-VAR:
596728-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック