About This Item
化学式:
H2NCH2CO13CH2CH2CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
168.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cl.NCC(=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;
InChI Key
ZLHFONARZHCSET-YTBWXGASSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
593834-BULK:
593834-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)