Merck
589837
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-methionine-15N
98 atom % 15N
別名:
L-Methionine-15N, N-acetyl derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(15NH-COCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
192.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
103-106 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CSCC[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i8+1
InChI Key
XUYPXLNMDZIRQH-DWNZYCRPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
589837-BULK:
589837-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)