Merck
59280
Sigma-Aldrich
2-イソプロピルアセト酢酸エチル
technical, ≥90% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH[CH(CH3)2]COOC2H5
CAS番号:
分子量:
172.22
Beilstein:
636360
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.425
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C(C(C)C)C(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
InChI Key
DMIFFKCVURTPTG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
59280-100ML-F:
59280-VAR-F:
59280-BULK-F:
59280-25ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)