Merck
592722
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine-d6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D6N2
CAS番号:
分子量:
100.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChI Key
NUKYPUAOHBNCPY-UDDMDDBKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
592722-BULK:
592722-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)