Merck
614807
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloroisopropyl-d5 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
1,3-Dichloro-2-propanol-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClD2C)2CDOH
CAS番号:
分子量:
134.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
-4 °C (lit.)
密度
1.417 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI Key
DEWLEGDTCGBNGU-UXXIZXEISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614807-VAR:
614807-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)