アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.5060 (lit.)
bp
42 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CP(C)CP(C)C
InChI
1S/C5H14P2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
MRNJHNUEBDGNEL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ルテニウム・カルボニル・ヒドリド・ホスファニドジホスフィン二核錯体の調製
- 発光対面型二核白金(II)アルキニルホスフィン錯体
- リン-リン結合および核スピン-スピンカップリング
- 触媒ルテニウム(II)-トリホス錯体の形成
以下の触媒です。
- ラセミ第二級ホスフィンの不斉アルキル化
- パラジウムジホスフィン触媒によるエテンのカルボニル化
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Liq. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
592684-1G:
592684-5G:
592684-BULK:
592684-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)