Merck
591955
Sigma-Aldrich
2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
別名:
Ethyl(acetone-d5), Methyl-d3 propyl-1,1-d2 ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CD2COCD3
CAS番号:
分子量:
91.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-PVGOWFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)