Merck
591386
Sigma-Aldrich
Tridecanoic-2,2-d2 acid
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
216.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
236 °C/100 mmHg
mp
41-42 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2
InChI Key
SZHOJFHSIKHZHA-XUWBISKJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591386-VAR:
591386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Satya Girish Chandra Avula et al.
Journal of separation science, 40(10), 2214-2227 (2017-03-23)
Algae can synthesize, accumulate and store large amounts of lipids in its cells, which holds immense potential as a renewable source of biodiesel. In this work, we have developed and validated a GC-MS method for quantitation of fatty acids and