Merck
591378
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenethyl)isothiocyanate
97%
別名:
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8ClNS
CAS番号:
分子量:
197.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6000 (lit.)
密度
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(CCN=C=S)cc1
InChI
1S/C9H8ClNS/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChI Key
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
591378-VAR:
591378-BULK:
591378-1G:
591378-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)