Merck
591327
Sigma-Aldrich
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C7H6F6O2)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
転移温度
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
溶解性
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
アプリケーション
光導波路のクラッド層に使用される低屈折率の光架橋性ポリマーです透明な低表面張力のポリマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
591327-VAR:
591327-1G:
591327-200MG:
591327-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)