Merck
591637
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
転移温度
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
溶解性
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591637-200MG:
591637-BULK:
591637-VAR:
591637-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)