Merck
589861
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-d1
98 atom % D, 96% (CP)
別名:
p-Anisaldehyde-α-d1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8DH7O2
CAS番号:
分子量:
137.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
96% (CP)
bp
248 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6D
InChI Key
ZRSNZINYAWTAHE-RAMDWTOOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
589861-BULK:
589861-5G:
589861-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)