Merck
589608
Sigma-Aldrich
L-Serine-1,2-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH213CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
107.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13C@@H](CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1,3+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-PIJHRLDMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589608-BULK:
589608-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)