Merck
589403
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl alanine-2-13C
99 atom % 13C
別名:
DL-Phenylalanine-α-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH213CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[13CH](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i8+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-VJJZLTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589403-BULK:
589403-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)