Merck
TMO312114-0002
Nalgene® wide-mouth square bottle
high-density polyethylene, capacity 60 mL, natural, case of 1000 ea
別名:
clear plastic bottle, translucent bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
high-density polyethylene
square
wide-mouth
包装
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312114-0002
キャパシティ
60 mL
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Easily fill and pour with Thermo Scientific Nalgene Square Wide-Mouth HDPE Bottles with Closure, featuring molded-in graduations for easy measuring and durable, uniform walls that are resistant to splitting or puncturing. These translucent bottles provide visible liquid levels and come in a space-saving square design.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TMO312114-00024061841581956