Merck
589276
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C,3,3-d2 sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Sodium α-ketobutyrate-4-13C,3,3-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CD2COCO2Na · xH2O
分子量:
127.08 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
O.[Na+].[2H]C([2H])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1,2D2;;
InChI Key
PVLJVKQSCAHPPR-YHMBTLHJSA-M
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
589276-1G:
589276-500MG:
589276-100MG:
589276-VAR:
589276-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.
Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies
Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies