Merck
588709
Sigma-Aldrich
臭化シアン-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC15N
CAS番号:
分子量:
106.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp
50-53 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i3+1
InChI Key
ATDGTVJJHBUTRL-LBPDFUHNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
588709-BULK:
588709-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)