Merck
588695
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4 monohydrate
98 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, (S)·-·(+)·-·2-·Aminosuccinamic acid-13C4, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, L-Aspartic acid 4-amide-13C4 monohydrate, 13C Labeled asparagine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CO13CH213CH(NH2)13CO2H · H2O
CAS番号:
分子量:
154.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[H]O[H].N[13C@@H]([13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-KFYBRNFPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
588695-100MG:
588695-VAR:
588695-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)