Merck
588652
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-d6
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DO-C6D4-CDO
CAS番号:
分子量:
128.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
フォーム
solid
mp
117-119 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C([2H])=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
InChI Key
RGHHSNMVTDWUBI-QNKSCLMFSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
588652-BULK:
588652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)