Merck
614777
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-3-d1
31 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7DH5O2
分子量:
123.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
31 atom % D
分子量
122.44 by atom % calculation
mp
117-119 °C (lit.)
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)