Merck
587990
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-15N
98 atom % 15N
別名:
2,6-diethyl-Benzenamine-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2C6H315NH2
CAS番号:
分子量:
150.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
bp
243 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1cccc(CC)c1[15NH2]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
InChI Key
FOYHNROGBXVLLX-KHWBWMQUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587990-VAR:
587990-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)