Merck
587788
Sigma-Aldrich
1,6-ジアミノヘキサン-2,2,5,5-d4
98 atom % D
別名:
1,6-Hexane-2,2,5,5-d4-diamine, Hexamethylene-2,2,5,5-d4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CD2(CH2)2CD2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
120.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i3D2,4D2
InChI Key
NAQMVNRVTILPCV-KHORGVISSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587788-VAR:
587788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)