Merck
587109
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) hydroxide
99.995% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Nd(OH)3
CAS番号:
分子量:
195.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
SMILES記法
O[Nd](O)O
InChI
1S/Nd.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI Key
ZBAQHMBLDSQPHC-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
587109-BULK:
587109-10G:
587109-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)