Merck
579866
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-4-13C monohydrate
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13COCH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS番号:
分子量:
151.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O.N[C@@H](C[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i3+1;
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-FWGDTYFGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
579866-100MG:
579866-BULK:
579866-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)