Merck
579688
Sigma-Aldrich
Lauric acid-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Dodecanoic acid-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)913CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
201.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-KHWBWMQUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113.00 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579688-VAR:
579688-BULK:
579688-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)