Merck
578592
Sigma-Aldrich
2-Aminonaphthalene-d7
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D7H2N
CAS番号:
分子量:
150.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
306 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI Key
JBIJLHTVPXGSAM-GSNKEKJESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)