577901
メリフィールドペプチド樹脂
50-100 mesh, extent of labeling: 2.5-4.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
クロロメチル化スチレン-ジビニルベンゼンレジン, クロロメチル化スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, クロロメチル化ポリスチレン, ジビニルベンゼン架橋ポリスチレン, クロロメチル化, スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, クロロメチル化, ポリ(スチレン-co-ビニルベンジルクロリド-co-ジビニルベンゼン)
About This Item
おすすめの製品
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
2.5-4.0 mmol/g Cl- loading
粒径
50-100 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
577901-1KG:
577901-BULK:
577901-100G:
577901-25G:
577901-VAR:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
577901-25G | 4061833390078 |
577901-100G | |
577901-1KG |