Merck
533491
Sigma-Aldrich
トリチルクロリド, ポリマー担持
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
クロロトリフェニルメタン, ポリマー担持, トリフェニルクロロメタン, ポリマー担持, トリフェニルメチルクロリド, ポリスチレン-ジビニルベンゼン架橋, α-クロロベンズヒドリル化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: thiol reactive
標識化の程度
1.0-1.8 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
533491-5G:
533491-VAR:
533491-BULK:
533491-25G:
533491-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)