戻る
トリチルクロリド, ポリマー担持
ニックネーム:
クロロトリフェニルメタン, ポリマー担持, トリフェニルクロロメタン, ポリマー担持, トリフェニルメチルクロリド, ポリスチレン-ジビニルベンゼン架橋, α-クロロベンズヒドリル化
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
物理的形状
アプリケーション
開裂条件
リンカー
鎖型
反応タイプ
反応性
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
93003
トリチルクロリド, ポリマー担持,
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g Cl loading
表示
価格を表示
533491
トリチルクロリド, ポリマー担持,
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked