Merck
577006
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
別名:
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(CH213CH2)7CO2Na
CAS番号:
分子量:
286.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
質量シフト
M+8
SMILES記法
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1;
InChI Key
GGXKEBACDBNFAF-CZRUWCNSSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
577006-100MG:
577006-VAR:
577006-BULK:
577006-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.