グレード
JIS special grade
アッセイ
≥98.0%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
261-263 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI Key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-1440-2-25G-J:
24-1440-5-500G-J:
試験成績書(COA)