アッセイ
≥95% (HPLC)
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1.0% water
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.H2O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
KXCVJPJCRAEILX-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
543.2 °F
引火点(℃)
284 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
57457-1KG-F:
57457-500G-F:
57457-BULK-F:
57457-VAR-F:
57457-BIBC:
57457LF1-BIBC:
57457-100G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.