アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6190 (lit.)
密度
1.694 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Brc1ccc(s1)C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
InChI Key
YVVHCBNJWHPMCQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
574430-1G:4548173171494
574430-VAR:
574430-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)