Merck
565032
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
97%
別名:
2,6-Dimethoxyhydroxyquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H2(OH)2
CAS番号:
分子量:
170.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI Key
GXAVBFNRWXCOPY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
565032-VAR:
565032-BULK:
565032-1G:
565032-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manickam Selvaraj et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(10), 3291-3299 (2019-02-20)
The major product, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzophenone (TMB[double bond, length as m-dash]O), was synthesised by an eco-friendly liquid-phase oxidation of 2,3,6-trimethylphenol (TMP-OH) over Cu(ii)-containing propylsalicylaldimine (CSA) functionalized mesoporous solid catalysts, namely, CSASBA-15(0.2), CSASBA-15(0.1) and CSAMCM-41(0.2), synthesized using various amounts of copper in a
Firoz Shah et al.
Applied and environmental microbiology, 81(24), 8427-8433 (2015-10-04)
Ectomycorrhizal fungi play a key role in mobilizing nutrients embedded in recalcitrant organic matter complexes, thereby increasing nutrient accessibility to the host plant. Recent studies have shown that during the assimilation of nutrients, the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus decomposes organic