Merck
196975
Sigma-Aldrich
5-(トリフルオロメチル)-1,3-フェニレンジアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H3(NH2)2
CAS番号:
分子量:
176.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
87-89 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3H,11-12H2
InChI Key
KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine was used in the synthesis of:
  • hybrid materials based on new polyhedral oligomeric silsesquioxane
  • fluorinated aromatic polyimide films
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
196975-VAR:
196975-1G:
196975-5G:
196975-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic-inorganic hybrid materials from a new octa (2, 3-epoxypropyl) silsesquioxane with diamines.
Lee L-H and Chen W-C.
Polymer, 46(7), 2163-2174 (2005)
Preparation of microporous carbon films from fluorinated aromatic polyimides.
Ohta N, et al.
Carbon, 46(10), 1350-1357 (2008)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
196975-1G
196975-5G4061838762320