Merck
459607
Sigma-Aldrich
4,5-ジオクチルオキシ-1,2-ベンゼンジカルボニトリル
97%
別名:
4,5-ジオクチルオキシフタロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CN)2
CAS番号:
分子量:
384.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
106-108 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
CCCCCCCCOc1cc(C#N)c(cc1OCCCCCCCC)C#N
InChI
1S/C24H36N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-21(19-25)22(20-26)18-24(23)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI Key
SSVVHLRGCJLWCP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4,5-Dioctyloxy-1,2-benzenedicarbonitrile (4,5-Dioctyloxyphthalonitrile) may be used for the preparation of new unsymmetrically substituted DB24C8-phthalocyanines. It may be used for the synthesis of tetrathiafluvalene (TTF)-annulated symmetrical and unsymmetrical phthalocyanines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
459607-BULK:
459607-VAR:
459607-250MG:4548173154527
459607-1G:4548173154510
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and Optical and Electrochemical Properties of Phthalocyanines with the Ttf Unit.
Kimura T, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 188(4), 408-412 (2013)
Martinez-Diaz et al.
Organic letters, 2(8), 1057-1060 (2000-05-11)
[formula: see text] New unsymmetrically substituted DB24C8-phthalocyanines, which are able to form complexes with suitable dialkylammonium cations, have been prepared. These complexes most probably have a pseudorotaxane geometry.