Merck
563110
Sigma-Aldrich
アゾジカルボン酸ジエチル 溶液
40 wt. % in toluene
別名:
1,2-エトキシカルボニル ジアゼン 溶液, DEAD, NSC 3474, NSC 679015, アゾジギ酸ジエチル 溶液, ジエトキシカルボニルジアゼン 溶液, ユニフォーム AZ-AE 200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCON=NCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
908662
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
品質水準
濃度
40 wt. % in toluene
屈折率
n20/D 1.4690
bp
116-117 °C
密度
0.956 g/mL at 25 °C
官能基
azo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)\N=N/C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
InChI Key
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DOT特別認可申請書は審査中です。2012年3月から利用可能になると思われます。
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 免疫刺激剤のα-ガラクトシルセラミド類
  • セルラーゼの機構研究に用いる遷移状態模倣体であるセロトリオース類縁体およびセロテトラオース類縁体
  • カテコール-O-メチルトランスフェラーゼの活性部位での分子認識を持つ二基質性インヒビター
  • カンナビノイドCB1レセプター結合活性を持つF200およびS383の誘導体
  • ケテンとのNHC触媒[2 + 2]付加環化を経由するアザ-β-ラクタム類
以下の用途に用いる試薬です。
  • N-保護イミンの環形成
  • エノール化するケトンの、チオシアン酸アンモニウムを用いたα-チオシアノ化
  • Diels-Alder反応
光延反応の活性化試薬として、広く用いられます。
包装
100 g容量に約40 gの DEAD溶質を含有します。
25 g容量に約10 gのDEAD溶質を含有します。
警告
毒性,刺激性,可燃性
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563110-250G:4548173270159
563110-BULK:
563110-VAR:
563110-50G:4548173270173
563110-25G:4548173270166
563110-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A Fürstner et al.
The Journal of organic chemistry, 65(6), 1738-1742 (2000-04-06)
A concise synthesis of the hexahydroazepine moiety 13 of (-)-balanol 1 is described that comprises only eight steps and is distinctly shorter than all previous reported approaches to this particular compound. Sharpless epoxidation of divinylcarbinol 4 and ring closing alkene
Jetze Visser et al.
Nature communications, 6, 6933-6933 (2015-04-29)
Despite intensive research, hydrogels currently available for tissue repair in the musculoskeletal system are unable to meet the mechanical, as well as the biological, requirements for successful outcomes. Here we reinforce soft hydrogels with highly organized, high-porosity microfibre networks that
Fany Reffuveille et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(9), 5363-5371 (2014-07-02)
Biofilm-related infections account for at least 65% of all human infections, but there are no available antimicrobials that specifically target biofilms. Their elimination by available treatments is inefficient since biofilm cells are between 10- and 1,000-fold more resistant to conventional
Adrian Egli et al.
The Journal of infectious diseases, 210(5), 717-727 (2014-03-13)
Feedback mechanisms between interferons α and λ (IFNs) may be affected by single nucleotide polymorphisms (SNP) in interleukin 28B (IL-28B; IFN-λ3) promoter region and may influence cytomegalovirus (CMV) replication. We associated IL-28B SNPs with the risk of CMV replication after
Gregory S Watson et al.
Acta biomaterialia, 21, 109-122 (2015-03-17)
Geckos, and specifically their feet, have attracted significant attention in recent times with the focus centred around their remarkable adhesional properties. Little attention however has been dedicated to the other remaining regions of the lizard body. In this paper we