Merck
562327
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチル-2,4-ペンタンジオン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC(CH3)2COCH3
CAS番号:
分子量:
128.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4290 (lit.)
bp
25-26 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)C(C)(C)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-5(8)7(3,4)6(2)9/h1-4H3
InChI Key
SWGDHTSWHSSMLE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.0 °F - closed cup
引火点(℃)
73.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
562327-BULK:
562327-VAR:
562327-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiyuan Jin et al.
Chemosphere, 223, 628-635 (2019-02-25)
Quinones are components of electron transport chains in photosynthesis and respiration. Acetylacetone (AA), structurally similar to benzoquinone (BQ) for the presence of two identical carbonyl groups, has been reported as a quinone-like electron shuttle. Both BQ and AA are important