Merck
557099
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2NCO
CAS番号:
分子量:
163.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5320 (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-3-8(5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
QWGAJMDRYUIPIT-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Methoxybenzyl isocyanate (3MBITC) is the degradation product of glucolimnanthin, a glucosinolate found in meadowfoam (Limnanthes alba) seed oil.
アプリケーション
3-Methoxybenzyl isocyanate may be used to synthesize the following thiourea derivatives:
  • 1-(3-methoxybenzyl)-3-dodecyl thiourea
  • 1-(3-methoxybenzyl)-3-octyl thiourea
  • 1,3-di(3-methoxybenzyl) thiourea
  • 1-(3-methoxybenzyl)-3-octadecyl thiourea
注意
Refrigerate
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.1 °F - closed cup
引火点(℃)
26.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
557099-BULK:
557099-1G:
557099-VAR:
557099-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1, 3-di (3-Methoxybenzyl) thiourea and related lipid antioxidants.
Abbott TP, et al.
Industrial Crops and Products, 16(1), 43-57 (2002)