Merck
551260
Sigma-Aldrich
5-オキソ-1-フェニル-2-ピラゾリン-3-カルボン酸
別名:
1-フェニル-3-カルボキシ-5-ピラゾロン, 3-カルボキシ-1-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O3
CAS番号:
分子量:
204.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
237 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O3/c13-9-6-8(10(14)15)11-12(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,14,15)
InChI Key
IMZSHPUSPMOODC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に関わる反応物質です。
  • ヘテロ環化縮合による抗プリオン作用のあるピラゾロン誘導体
  • 抗菌性の研究のための複素環チアゾリジノンおよびアゼチジノン化合物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
551260-25G:
551260-VAR:
551260-BULK:
551260-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)