Merck
549487
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17N
CAS番号:
分子量:
211.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
mp
78-82 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI Key
XNKICCFGYSXSAI-LBPRGKRZSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(−;)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane can be used as a model amine compound in the chirality sensing studies by organic probes using circular dichroism technique.
法的情報
Product of Onyx Scientific, U.K.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
549487-VAR:
549487-500MG:
549487-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective sensing of amines based on [1+1]-,[2+2]-, and [1+ 2]-condensation with fluxional arylacetylene-derived dialdehydes
Iwaniuk DP and Wolf C
Organic Letters, 13(10), 2602-2605 (2011)
Chirality sensing of amines, diamines, amino acids, amino alcohols, and ?-hydroxy acids with a single probe
Bentley KW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(48), 18052-18055 (2013)