Merck
549363
Sigma-Aldrich
カルボニルイミダゾール, ポリマー担持
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
4-ベンジルオキシベンジルイミダゾール-1-カルボキシラート, ポリマー担持, Wangカルバミン酸イミダゾリドレジン, イミダゾールカルボキシラート-Wangレジン, 活性化カルボナート, ポリマー担持, 炭酸イミダゾール, Wang レジン担持, 炭酸イミダゾール, ポリマー担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標識化の程度
0.7-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)