Merck
543993
Sigma-Aldrich
N-(5-Hexynyl)phthalimide
≥95%
別名:
6-Phthalimido-1-hexyne, N-Hex-5-ynylphthalimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13NO2
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
68-72 °C (lit.)
官能基
imide
SMILES記法
O=C1N(CCCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C14H13NO2/c1-2-3-4-7-10-15-13(16)11-8-5-6-9-12(11)14(15)17/h1,5-6,8-9H,3-4,7,10H2
InChI Key
WALVSJIWVWDFCU-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-(5-Hexynyl)phthalimide is an N-alkyl substituted phthalimide derivative.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • TBAF触媒モノ還元
  • アルケンへのルテニウム触媒水和的共役付加
  • 位置選択的ニッケル触媒カルボシアノ化反応
  • 亜鉛触媒分子間ヒドロアミノ化
  • アジドとの銅触媒付加環化
N-(5-Hexynyl)phthalimide may be used as a precursor to form silicon-carbon monolayers on silicon nanowires (SiNWs). It may also be used in the preparation of N-(5-(phenylamino)hexyl)phthalimide.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
543993-VAR:
543993-25G:
543993-5G:
543993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective Biofunctionalization all-(111) Surface Silicon Nanowires
Masood M, et al.
MRS Proceedings, 1236 (2009)
General Zinc?Catalyzed Intermolecular Hydroamination of Terminal Alkynes.
Alex K, et al.
ChemSusChem, 1(4), 333-338 (2008)