Merck
540641
Sigma-Aldrich
4′-Butoxyacetophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
192.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
302-304 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCCCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-3-4-9-14-12-7-5-11(6-8-12)10(2)13/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
YYLCJWIQUFHYMY-UHFFFAOYSA-N
詳細
4′-Butoxyacetophenone is a mildly electron-enriched phenylmethylketone.
アプリケーション
4′-Butoxyacetophenone (4-Butoxyacetophenone) may be used to synthesize:
  • 3,5-di-(4-butoxyphenyl)-1H-pyrazole
  • (E)-1-(4-butoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
  • 5-aryl-6H-1,3,4-thiadiazine
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
540641-BULK:
540641-1G:
540641-5G:
540641-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multinuclear NMR study of Au (I), Pd (II) and Ag (I) pyrazole complexes to investigate the coordination mode.
Cornago P, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 9, 21-29 (2005)
A Versatile One-Pot Procedure for the Synthesis of 5-Aryl-6H-1, 3, 4-thiadiazine-2-amines from Aromatic Ketones.
Hartmann R, et al.
Synlett, 27(6), 864-867 (2016)
NIR optical carbon dioxide sensors based on highly photostable dihydroxy-aza-BODIPY dyes.
Schutting S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(21), 5474-5483 (2015)