Merck
539864
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O4
CAS番号:
分子量:
232.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
179-181 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-3-9(4-11(15)6-10)8-1-2-12-13(5-8)17-7-16-12/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2
InChI Key
BNXUYPAIVILSTN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
539864-BULK:
539864-VAR:
539864-5G:
539864-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)