Merck
539880
Sigma-Aldrich
5-[4-(メトキシフェニル)]-1,3-シクロヘキサンジオン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4C6H7(O)2
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
179.5-183.5 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
InChI Key
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
539880-VAR:
539880-5G:
539880-BULK:
539880-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)