About This Item
化学式:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
CAS番号:
分子量:
204.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +0.25°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
密度
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
O[C@@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI Key
OSIKOYZBGUHWAB-QMMMGPOBSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Jacobsen HKR技術を使用する、Shasun Chemicals and Drugs Limitedのライセンスに基づき製造しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
537101-VAR:
537101-5G:
537101-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)